JRD1637
(2-Hydroxy-5-methylphenyl)(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanone
AldrichCPR
Synonim(y):
(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-(1-phenylpyrazol-4-yl)methanone
About This Item
Polecane produkty
ciąg SMILES
O=C(C1=CC(C)=CC=C1O)C2=CN(N=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H14N2O2/c1-12-7-8-16(20)15(9-12)17(21)13-10-18-19(11-13)14-5-3-2-4-6-14/h2-11,20H,1H3
Klucz InChI
VYXJMOPDZFQVSZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3