Kluczowe dokumenty
HAM238380
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, S7 connector
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
Właściwości
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Parametry
0-60 °C temp. range
Średnica
12 mm
głębokość zanurzenia
10 mm
pH
0-14
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)