Kluczowe dokumenty
GF87222304
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 2mm coil width, 0.075mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI050231
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 872-223-04
dł. × szer. × grubość
1 m × 2 mm × 0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)