Merck
GF77073374
Erbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
ER006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Er
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141603
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 770-733-74
rezystywność
86 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
gęstość
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Klucz InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)