Key Documents
GF73231376
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
100mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonim(y):
NI297910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 732-313-76
dł. × śr.
100 mm × 2.0 mm