Key Documents
GF71705842
Alumina
tube, outside diameter 15 mm, length 100 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonim(y):
AL607290
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 717-058-42
Długość
100 mm
śr. zewn.
15 mm
grubość ścianki
2.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com