Key Documents
GF67837281
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 0.25mm thickness
Synonim(y):
MG010250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 678-372-81
rozmiar × grubość
200 mm × 200 mm × 0.25 mm