Key Documents
GF66715274
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 5 m, coil width 150 mm
Synonim(y):
FE210321
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 667-152-74
Długość
5 m
szerokość zwoju
150 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com