GF58081451
Germanium
sheet, 50x50mm, thickness 3.0mm, polycrystalline, 99.999%
Synonim(y):
Germanium, GE003131
About This Item
Próba
99.999%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 580-814-51
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.175 mm
tw
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3