Merck
GF57977612
Gadolinium
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonim(y):
GD000230
About This Item
Wzór liniowy:
Gd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141605
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 579-776-12
rezystywność
126 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.025 mm
tw
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
gęstość
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Klucz InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3