Key Documents
GF56129250
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 200 g, purity 98.5%
Synonim(y):
TI546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
98.5%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 561-292-50
masa
200 g
średnia wielkość cząstek
3 μm (FSSR)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1