GF53022833
Manganese
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, permanent polyester support, 98.7%
Synonim(y):
Manganese, MN000120
About This Item
Próba
98.7%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 530-228-33
rezystywność
185 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.007 mm
tw
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Klucz InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2