GF52273852
Palladium
wire reel, 10m, diameter 0.025mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Palladium, PD005113
About This Item
Próba
99.9%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 522-738-52
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
10 m × 0.025 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N