GF49523081
Indium
foil, 100x100mm, thickness 0.75mm, as rolled, 99.999%
Synonim(y):
Indium, IN000268
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.999%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 495-230-81
rezystywność
8.37 μΩ-cm
rozmiar × grubość
100 x 100 mm × 0.75 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3