GF46425078
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 0.2mm, pyrolytic graphite, 99.99%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000731, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.99%
Postać
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 464-250-78
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
50 × 50 mm × 0.2 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N