Kluczowe dokumenty
GF41044845
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm
Synonim(y):
FK113050
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 410-448-45
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)