GF39030353
Cerium
rod, 100mm, diameter 12.7mm, cast, 99.9%
Synonim(y):
Cerium, CE007950
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 390-303-53
rezystywność
73 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 12.7 mm
tw
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Klucz InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3