Key Documents
GF30934841
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 13 mm, L 500 mm
Synonim(y):
FP307977
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 309-348-41
Długość
500 mm
Średnica
13 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3