Key Documents
GF29858079
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 200 mm
Synonim(y):
CY267945
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 298-580-79
Długość
200 mm
średnica
28 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com