Key Documents
GF12110858
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonim(y):
NB137600
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 121-108-58
Długość
1000 mm
śr. zewn.
10.0 mm
grubość ścianki
0.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com