GF11195164
Zirconium
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.009mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000160
About This Item
Próba
99.2%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 111-951-64
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × szer. × grubość
50 mm × 50 mm × 0.009 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials