DWKBWP2000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 2000 mL
Synonim(y):
BWP2000AP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round amber polypropylene bottle
wide-neck
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BWP2000AP
pojemność
2000 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Cechy i korzyści
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications