DWK241705403
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (1,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
241705403
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass flask
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS neck24/29
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241705403
pojemność kolby
(1,000 mL)
Opis ogólny
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences