CLS51395500
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 500 mL
Synonim(y):
graduated bottle, media bottle, media bottles, pyrex bottle, Corning® 51395
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber bottle
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
graduations
opakowanie
case of 4 ea
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 51395-500
dostępność
not available in EU
śr. wewn. szyjki butelki
30 mm
pojemność
500 mL
śr. × wys.
86 mm × 176 mm
dopasowywanie
45