Key Documents
BMSC1005T5
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Materiały
clear polypropylene tube (glass)
conical bottom
Połączenie
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1005-T5
pojemność
5 mL
probówka śr.
16 mm
Opis ogólny
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.