BMSBSH50022BEUK
myBlock ll digital dry bath with 2 Quick-Flip blocks for tube
strips and plates, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH5002-2B-E-UK
Parametry
+5 °C temp. range (+105 °C)
5-105 °C temp. range
pojemność
, holds 2 blocks
Opis ogólny
Seria myBlock to linia produktów "nowej generacji", która wprowadza kilka głównych zalet w porównaniu z tradycyjnymi suchymi łaźniami. Są to pierwsze cyfrowe łaźnie suche z zaawansowanym sterowaniem mikroprocesorowym, pracą czasową lub ciągłą i zdejmowaną pokrywą na zawiasach. Dodatkowo, opcjonalna zewnętrzna sonda temperatury może być umieszczona bezpośrednio wewnątrz próbówki, zapewniając kontrolę i monitorowanie rzeczywistej temperatury próbki w czasie rzeczywistym.
Przezroczysta pokrywa MyBlock pomaga promować lepszą jednorodność i minimalizować rozwarstwienie temperatury w bloku, utrzymując warstwę płaszcza ciepłego powietrza. Pokrywę na zawiasach można odchylić (do tyłu) lub łatwo zdjąć (podnieść), aby pomieścić wyższe probówki.
Przezroczysta pokrywa MyBlock pomaga promować lepszą jednorodność i minimalizować rozwarstwienie temperatury w bloku, utrzymując warstwę płaszcza ciepłego powietrza. Pokrywę na zawiasach można odchylić (do tyłu) lub łatwo zdjąć (podnieść), aby pomieścić wyższe probówki.
- Cyfrowa kontrola temperatury (ustaw i odejdź)
- Pokrywa na zawiasach (poprawia jednorodność i oszczędza energię)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)