Merck
936456
Sigma-Aldrich
Diisopropanolethanolamine
≥95%
Synonim(y):
1,1′-((2-hydroksyetylo)azanodiilo)bis(propan-2-ol), 1,1′-[(2-hydroksyetylo)imino]dipropan-2-ol, 1-[2-hydroksyetylo(2-hydroksypropylo)amino]propan-2-ol, Di-(2-hydroksypropylo)-etanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
viscous liquid
kolor
Colorless to Yellow
bp
152 °C
gęstość
1.043 g/cm3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCN(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C8H19NO3/c1-7(11)5-9(3-4-10)6-8(2)12/h7-8,10-12H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
HHKUQCFQGCCLGA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,1′-[(2-hydroksyetylo)imino]bis-2-propanol jest stosowany w syntezie hierarchicznie rozgałęzionego polimeru dendrytycznego posiadającego wiele dendronów na szkielecie podobnym do dendrymeru.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
354.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
179 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)