Merck
926094
Sigma-Aldrich
(R)-RUCY-XylBINAP
Takasago
Synonim(y):
RuCl[(R)-daipena][(R)-xylbinap]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C71H73ClN2O2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1184.82
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
(R)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
Informacje prawne
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and