Merck
804320
Sigma-Aldrich
Potassium 4-ethoxycarbonylbenzoyltrifluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BF3KO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.08
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
mp
228.00 °C
ciąg SMILES
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1.[K]
InChI
1S/C10H9BF3O3.K.H/c1-2-17-10(16)8-5-3-7(4-6-8)9(15)11(12,13)14;;/h3-6H,2H2,1H3;;
Klucz InChI
YXYMQBSRJGUKGK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Acyltrifluroborates (KATs) are bench, air, and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3