793264
{3-Ethyl-5-[(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrolato-N1,N5}difluoroboron
99% (HPLC)
Synonim(y):
BODIPY dye, Boron dipyrromethene fluorophore
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% (HPLC)
Postać
powder
mp
185-190 °C
fluorescencja
λex 381 nm; λem 533 nm
ciąg SMILES
CC(C(CC)=C1C)=C(/C=C2N=C(C)C(CC)=C\2C)N1B(F)F
InChI
1S/C17H23BF2N2/c1-7-14-10(3)16(21-12(14)5)9-17-11(4)15(8-2)13(6)22(17)18(19)20/h9H,7-8H2,1-6H3/b16-9-
Klucz InChI
LXSSOBXNQJFECT-SXGWCWSVSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3