Merck
767727
Sigma-Aldrich
Chloro(5-methoxy-2-{1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl}phenyl-C)(1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)
greener alternative
97%
Synonim(y):
Chloro[5-methoxy-2-[1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl]phenyl- C][(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopenta dien-1-yl]iridium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31ClIrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
617.20
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
~1% Dichloromethane
mp
200-239 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2ccc(cc2)\N=C(/C)c3ccc(OC)cc3[Ir]Cl
InChI
1S/C16H16NO2.C5H5.ClH.Ir/c1-12(13-4-8-15(18-2)9-5-13)17-14-6-10-16(19-3)11-7-14;1-2-4-5-3-1;;/h4,6-11H,1-3H3;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1/b17-12+;;;
Klucz InChI
JZDNDPJBPBFFCT-DPSBJRLESA-M
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A versatile catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
Chao Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(41), 7548-7552 (2010-11-03)