Merck
762636
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
96%
Synonim(y):
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylene, 2-Ethynylmesitylene, Ethynylmesitylene, Mesitylacetylene, Mesitylethyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547
tw
210-215 °C
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
Klucz InChI
VBEPMNWLWNKUGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83.88 °C