Key Documents
743003
2-Butanone peroxide
technical
Synonim(y):
Ethyl methyl ketone peroxide, Methyl ethyl ketone peroxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Postać
liquid
zawiera
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol-diisobutyrate as stabilizer
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432
gęstość
1.053 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Studies of the adiabatic runaway reaction of Me Et Ketone peroxide
- Quantitation of metal ions in archaeological glass via abrasive stripping square-wave voltammetry
- Imaging of hydrogen peroxide and hydrogen peroxide-scavenging substances by photon emission
- Synthesis of oligonucleotides via phosphoramidite method
- Oxidation of nucleoside phosphites into phosphates
- Comparing the relative effectiveness of human plasma glutathione peroxidase as a catalyst for reduction of hydroperoxidases
Analyte for direct electrochemical catalystis of immobilized Hb in an ethanol-water mixture
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup