Merck
740721
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluorobutyric acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.351
mp
25-31 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
Klucz InChI
WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
205.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
96.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)