Merck
739839
Sigma-Aldrich
Vitamin D2 (6,19,19-d3) solution
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Calciferol (6,19,19-d3) solution, Ercalciol (6,19,19-d3) solution, Ergocalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28D3H41O
Masa cząsteczkowa:
399.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Postać
solution
stężenie
1 mg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
Klucz InChI
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vitamin D2 is also known as ergocalciferol. It is produced by plants and mushrooms when exposed to sunlight.
Vitamin D2 (6,19,19-d3) or ergocalciferol (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Zastosowanie
Vitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of vitamin D2 concentration in human blood via LC-MS/MS.
Opakowanie
1 mL in ampule
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh, B et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180(5), 118-128 (2018)
Sterol and vitamin D2 concentrations in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation
Teichmann A, et al.
LWT--Food Science and Technology, 40(5), 815-822 (2007)