Merck
731625
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene
97%
Synonim(y):
(E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethane, (E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, (E)-1,2-Bis(tributyltin)ethylene, (E)-1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], (E)-Bis(tributylstannyl)ethene, 1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, trans-Bis(tributylstannyl)ethene, trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H56Sn2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502
gęstość
1.132 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2H2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;1-2H;;
Klucz InChI
VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene can be used to prepare:
  • Polyarylenevinylene polymers having triphenylamine core moieties.
  • Two (E)-2-(2-(thiophen-2-yl)vinyl)thiophen based copolymers through Pd-catalyzed Stille coupling reaction.
  • Vinylstannanes by reacting with aryl halides, which in turn can be used in the synthesis of substituted pyridines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tuning optical and electronic properties of poly (4, 4′-triphenylamine vinylene) s by post-modification reactions
Grigoras M, et al.
Dyes and Pigments, 113, 227-238 (2015)