Merck
724645
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzoic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
mp
164-171 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
Klucz InChI
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vincent M Morin et al.
ChemistryOpen, 8(11), 1328-1336 (2019-11-07)
The halogen bond has previously been explored as a versatile tool in crystal engineering and anion coordination chemistry, with mechanochemical synthetic techniques having been shown to provide convenient routes towards cocrystals. In an effort to expand our knowledge on the