Merck
724181
Sigma-Aldrich
2-Bromopropenamide
98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CBrCONH2
Masa cząsteczkowa:
149.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98% (CP)
Postać
solid
ciąg SMILES
NC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrNO/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Klucz InChI
CWJLXOUWYUQFHL-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1