Merck
720143
Sigma-Aldrich
Potassium hydroxide on alumina
Synonim(y):
KOH on alumina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HKO
Masa cząsteczkowa:
56.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Wodorotlenek potasu na tlenku glinu (KOH/AL2O3) może być stosowany jako katalizator podstawowy:
  • Do odwodornienia cyklicznych węglowodorów (cykloolefin, cykloparafin i alkiloaromatów).
  • Do otrzymywania pochodnych pirydazyny z 1,2-dikarbonyli i wodzianu hydrazyny pod wpływem promieniowania mikrofalowego (MW).
  • Całkowita synteza naturalnego produktu (-)-varitriolu i (-)-3′-epi-varitriolu(izomeru (-)-varitriolu) jako silnych środków przeciwnowotworowych.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)