Merck
720119
Sigma-Aldrich
Citrazinic acid-13C6
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
2,6-Dihydroxyisonicotinic acid-13C6, 2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Postać
powder
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13c](O)n[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
CSGQJHQYWJLPKY-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1