698970
Diglycolic-2,2,2′,2′-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2,2′-Oxydiacetic-2,2,2′,2′-d4 acid
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
flakes
mp
140-144 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
Klucz InChI
QEVGZEDELICMKH-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3