Merck
673218
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthyridine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
solid
mp
69-75 °C
ciąg SMILES
c1cnc2cccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1-6H
Klucz InChI
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves