Merck
659576
Sigma-Aldrich
Glycosyloxyethyl methacrylate solution
5 % (w/v) in ethanol
Synonim(y):
GEMA
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11O5)OCH2CH2OCOC(=CH2)CH3
Masa cząsteczkowa:
292.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
stężenie
5 % (w/v) in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.366
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H20O8/c1-6(2)11(17)18-3-4-19-12-10(16)9(15)8(14)7(5-13)20-12/h7-10,12-16H,1,3-5H2,2H3/t7-,8-,9+,10-,12?/m1/s1
Klucz InChI
KUQRLZZWFINMDP-BGNLRFAXSA-N
Zastosowanie
Forms copolymer with butyl acrylate which acts as a pressure-sensitive biomedical adhesive.
Monomer for hydrogels used in drug delivery.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jose Gregorio Soto-Campos et al.
BMC pulmonary medicine, 13, 73-73 (2013-12-11)
There is limited information on the causes of death in asthma patients.To determine the causes of death in hospitalized asthmatic patients and to compare with those observed in COPD patients and non-respiratory individuals, with a particular interest in associations with
Allan S Hoffman
Advanced drug delivery reviews, 54(1), 3-12 (2002-01-05)
This article reviews the composition and synthesis of hydrogels, the character of their absorbed water, and permeation of solutes within their swollen matrices. The most important properties of hydrogels relevant to their biomedical applications are also identified, especially for use
Miyata, T. et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 56, 1615-1615 (2003)