Merck
633925
Sigma-Aldrich
Methyl 2-[(succinimidooxy)carbonyl]benzoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
76-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H11NO6/c1-19-12(17)8-4-2-3-5-9(8)13(18)20-14-10(15)6-7-11(14)16/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
GIJSYLHKJRKNDW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)