606731
Iodomethane-12C
≥99.9 atom % 12C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methyl-12C iodide
About This Item
Polecane produkty
opis
13C-depleted
czystość izotopowa
≥99.9 atom % 12C
Próba
≥99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529
tw
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
gęstość
2.28 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
agriculture
environmental
przesunięcie masy
depleted
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[12CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-IGMARMGPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3