Merck
579734
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-4′-methylacetophenone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
42-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
PDJLFESXPVLVMR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3