Merck
570117
Sigma-Aldrich
L-Norvaline-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
S-(+)-2-Aminopentanoic acid-carboxy-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)2CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
Klucz InChI
SNDPXSYFESPGGJ-TXZHAAMZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3