Merck
544493
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
26-30 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Klucz InChI
ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene is an aryl halide. It can be distinguished from the other bromodichlorobenzene isomers using IR and Raman spectral data. It can undergo Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction with arylboronic acids in the presence of different Suzuki catalysts.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The 1,3-Diaminobenzene-Derived Aminophosphine Palladium Pincer Complex {C6H3[NHP(piperidinyl)2]2Pd(Cl)}-A Highly Active Suzuki-Miyaura Catalyst with Excellent Functional Group Tolerance.
Bolliger JL and Frech CM.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(6), 1075-1080 (2010)
Jeanne L Bolliger et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(13), 4075-4081 (2010-02-27)
Dichloro-bis(aminophosphine) complexes are stable depot forms of palladium nanoparticles and have proved to be excellent Suzuki-Miyaura catalysts. Simple modifications of the ligand (and/or the addition of water to the reaction mixture) have allowed their formation to be controlled. Dichlorobis[1-(dicyclohexylphosphanyl)piperidine]palladium (3)