Merck
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −20°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
164-165 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
Klucz InChI
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)