klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
3.3 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
167 °C/10 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
gęstość
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
372.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
189 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter